主要文件
71510-M
Millipore
D-Tube 透析器 Maxi, MWCO 12-14 kDa
别名:
Large Dialyzer, MWCO 12-14 kDa Dialyzer, Maxi Dialyzer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
製造商/商標名
Novagen®
品質等級
儲存條件
OK to freeze
儲存溫度
10-30°C
一般說明
D-Tube 透析管主要用于聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶中蛋白质、RNA、DNA和寡核苷酸的透析和电洗脱。无需注射器、微型离心机或耗时的步骤,以一次性管处理小体积样品。样品可使用标准实验室移液器添加和去除。D-Tube透析管设计工作体积为100-3000μl。它含有10根D-Tube 透析管和一个可以固定四根D-Tube 透析管的浮动架(floating rack )。该膜特别洁净,不含硫和重金属。
特點和優勢
  • 用于交换缓冲液和消除脲和清洁剂的便捷型透析管
  • 乙二胺四乙酸 (EDTA)处理的再生纤维素
  • 样品体积回收率 >97%
  • 不含蛋白酶、RNA酶、DNA酶和聚合酶链式反应(PCR)产物
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1