70750-3
1 of 10
Millipore
E1014
Benzonase®核酸酶
70746
Benzonase®核酸酶,纯度> 90%
71187
Insect PopCulture® 试剂
70584-M
BugBuster®蛋白提取试剂
Sigma-Aldrich
E8263
Benzonase®核酸酶,超纯
B7435
CelLytic ™ B 细胞裂解试剂
70922
BugBuster® HT蛋白提取试剂
70664
Benzonase®核酸酶,纯度>99%
SAFC
1.01695
Benzonase全能核酸酶®
1.01697
Benzonase®核酸内切酶
10 - Combustible liquids
WGK 3