主要文件
69451-M
Sigma-Aldrich
BL21(DE3)pLysS感受态细胞- Novagen
Escherichia coli, rod shaped
别名:
BL21 cell line, Novagen competent cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106202
NACRES:
NA.81
产品名称
BL21(DE3)pLysS感受态细胞- Novagen, BL21 host strain that expresses T7 RNA polymerase and also encode T7 lysozyme that suppresses basal expression of toxic target proteins prior to induction.
生物源
Escherichia coli
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
增長模式
adherent or suspension
形態學
rod shaped
技術
microbiological culture: suitable
細胞轉化
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
基因型:F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysS (CamR)
本产品含有转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
BL21菌株是pET重组体蛋白表达最广泛使用的宿主,其优点是缺乏lonompT蛋白酶。
DE3表明宿主是λDE3的溶酶原,因此携带一个由lacUV5启动子控制的T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。这些菌株适合于通过IPTG诱导从pET载体中克隆的靶基因生产蛋白质。
pLysS菌株表达T7溶菌酶,该溶菌酶在诱导前进一步抑制T7 RNA聚合酶的基本表达,从而稳定编码影响细胞生长和活力的靶蛋白的pET重组体。
BL21宿主菌株,表达T7 RNA聚合酶,也编码T7溶菌酶,在诱导前抑制毒性靶蛋白的基本表达。
成分
0.4 ml1 ml成分
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlBL21(DE3)pLysS感受态细胞
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC培养基
•2 ng2 ng测试质粒
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2