产品名称
Rosetta 2(DE3)pLysS Singles 感受态细胞 - Novagen, Novagen′s Rosetta 2 (pLysS) host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli along with T7 lysozyme activity.
生物源
Escherichia coli
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
增長模式
adherent or suspension
形態學
rod shaped
技術
microbiological culture: suitable
細胞轉化
transformation efficiency: >2 × 106 cfu/μg
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
基因型:F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm(DE3) pLysSRARE2(CamR)
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
Novagen′s Rosetta 2(pLysS)宿主菌株是BL21衍生物,旨在增强真核蛋白的表达,该真核蛋白含有在大肠杆菌中很少使用的密码子以及T7溶菌酶活性。
将DNA质粒转化为大肠杆菌的常用方法是使用化学感受态细胞。尽管可以在实验室中制备感受态细胞,但是使用Novagen制备的感受态细胞可以实现更高的效率、可重复性和便利性。Novagen® Singles感受态细胞设计用于质粒转化的最终便利性和可靠性。使用优化的方法制备化学感受态细胞。提供的细胞体积为50µL,无需分装、冻融或浪费部分使用过的小瓶,节省了时间和金钱,并确保了可靠的细胞性能。使用时,只需解冻,加入DNA,在冰上孵育5分钟,热激30秒,在冰上放置2分钟,然后加入SOC培养基。
T7表达菌株是噬菌体DE3的溶原菌,如(DE3)所示。这些宿主在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。这样的菌株适用于使用IPTG作为诱导剂,从在合适的T7表达载体中克隆的靶基因生产蛋白质。
Rosetta 2宿主菌株是BL21衍生物,旨在增强真核蛋白的表达,该真核蛋白含有在大肠杆菌中很少使用的密码子。这些菌株在兼容的氯霉素抗性质粒上为7种稀有密码子(AGA、AGG、AUA、CUA、GGA、CCC和CGG)提供tRNA。tRNA基因由其天然启动子驱动。
DE3表明宿主是λDE3的溶原菌,因此在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。此类菌株适用于通过IPTG诱导从克隆到pET载体中的靶基因生产蛋白质。
pLysS菌株表达T7溶菌酶,其在诱导前进一步抑制T7 RNA聚合酶的基础表达,从而稳定编码影响细胞生长和活力的靶蛋白的pET重组体。
T7表达菌株是噬菌体DE3的溶原菌,如(DE3)所示。这些宿主在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。这样的菌株适用于使用IPTG作为诱导剂,从在合适的T7表达载体中克隆的靶基因生产蛋白质。
Rosetta 2宿主菌株是BL21衍生物,旨在增强真核蛋白的表达,该真核蛋白含有在大肠杆菌中很少使用的密码子。这些菌株在兼容的氯霉素抗性质粒上为7种稀有密码子(AGA、AGG、AUA、CUA、GGA、CCC和CGG)提供tRNA。tRNA基因由其天然启动子驱动。
DE3表明宿主是λDE3的溶原菌,因此在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。此类菌株适用于通过IPTG诱导从克隆到pET载体中的靶基因生产蛋白质。
pLysS菌株表达T7溶菌酶,其在诱导前进一步抑制T7 RNA聚合酶的基础表达,从而稳定编码影响细胞生长和活力的靶蛋白的pET重组体。
特點和優勢
• 保证的转化效率:
>1.5 × 10⁸ cfu/µg(NovaBlue和NovaBlueT1R)
>2 × 10⁶ cfu/µg [BL21(DE3),BL21(DE3)pLysS,Origami(DE3),Origami 2(DE3),Rosetta(DE3),Rosetta 2(DE3)pLysS]
•在11个反应试剂盒或22个反应试剂盒中以冷冻单次使用等分试样的形式提供
• 包括供试质粒和SOC培养基
• 流行宿主菌株的选择:NovaBlue用于高效克隆,λDE3溶原菌用于用优化的化学方法制备的pET载体
•表达蛋白质
>1.5 × 10⁸ cfu/µg(NovaBlue和NovaBlueT1R)
>2 × 10⁶ cfu/µg [BL21(DE3),BL21(DE3)pLysS,Origami(DE3),Origami 2(DE3),Rosetta(DE3),Rosetta 2(DE3)pLysS]
•在11个反应试剂盒或22个反应试剂盒中以冷冻单次使用等分试样的形式提供
• 包括供试质粒和SOC培养基
• 流行宿主菌株的选择:NovaBlue用于高效克隆,λDE3溶原菌用于用优化的化学方法制备的pET载体
•表达蛋白质
成分
•11 rxn或22 rxnRosetta 2(DE3)pLysS感受态细胞
•2 × 2 ml或4 × 2 mlSOC培养基
•10 µl供试质粒
•2 × 2 ml或4 × 2 mlSOC培养基
•10 µl供试质粒
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany