主要文件
605157
Sigma-Aldrich
凝血酶,牛
别名:
凝血酶,牛
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.25
形狀
lyophilized
品質等級
比活性
≥1800 NIH units/mg protein
≥50 NIH units/mg dry wt
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
0.05 M NaCl: ≤2000 NIH units/mL
water: >2000 NIH units/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
天然的牛凝血酶。凝血级联反应中的关键酶。将纤维蛋白原转化为纤维蛋白并激活因子XIII,该因子交联并稳定纤维蛋白聚合物。在7%溶液中的pH值为6.0-7.5。
天然的牛凝血酶。激活因子XIII并将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的关键酶。
包裝
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个单位是通过与使用生物制品局标准凝血酶生成的标准曲线的比较来测定的。
外觀
由50 mM枸橼酸钠、0.2 M NaCl、0.1% PEG-8000、pH 6.5冻干而成。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-70°C)。贮备溶液在-70°C下可稳定保存至多2个月。
来自目录:
说明字段添加“激活因子XIII并将纤维蛋白原转化为纤维蛋白的关键酶。”
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Weijia Luo et al.
Communications biology, 3(1), 114-114 (2020-03-12)
Exosomes are secreted extracellular vesicles with lipid bilayer membranes. They are emerging as a new category of messengers that facilitate cross-talk between cells, tissues, and organs. Thus, a critical demand arises for the development of a sensitive and non-invasive tracking