化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
acetonitrile: 13 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
BrCc1[n]2[n]([c](c1C)=O)[c](c(c2C)C)=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
含有反应性官能团(烯丙基溴),能够与多种亲核试剂反应形成稳定的共价加合物。在生理条件下与硫醇基反应极快,产生高荧光产物。标记反应通常在室温下进行2至60分钟,pH 7.4,使用与硫醇量相对应的等量(或稍微过量)试剂。该材料具有化学和光解稳定性,在370至385 nm处显示最大吸收,并在477至484 nm处发光(绿松石色)。容易穿透膜。可用作标记方法中的替代工具,补充了荧光素和异硫氰酸罗丹明(其反应较慢,产生的产物在辐照过程中褪色较快)和荧光素(主要与胺基反应,但其产物褪色较快)等众所周知的荧光标记试剂的使用。
已用于标记大肠埃希菌硫氧还蛋白。弱荧光,但与硫醇反应生成高荧光稳定的硫醚。
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
建议的贮备溶液为13 mg/ml(50 mM)的乙腈溶液。
重構
复溶后冷藏(4°C)。贮备溶液在4°C下可稳定保存至多3个月。水性贮备溶液在室温(20°C)下的半衰期约为4小时。
其他說明
Mansoor, M.A., et al. 1992.Anal.Biochem.200, 218.
Zangerle, L., et al. 1992.J. Neurochem.59, 181.
Agarwal, R. and Burke, M. 1991.Arch.Biochem.Biophys.290, 1.
Martin, R.L., et al. 1989.J. Biol. Chem.264, 11768.
Bonet, A., et al. 1988.Biochem.Biophys.Res. Commun.152, 1.
Chinn, P.C.1985.Fed.Proc.44, 1620.
Zangerle, L., et al. 1992.J. Neurochem.59, 181.
Agarwal, R. and Burke, M. 1991.Arch.Biochem.Biophys.290, 1.
Martin, R.L., et al. 1989.J. Biol. Chem.264, 11768.
Bonet, A., et al. 1988.Biochem.Biophys.Res. Commun.152, 1.
Chinn, P.C.1985.Fed.Proc.44, 1620.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
THIOLYTE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3