主要文件
584223
Sigma-Aldrich
四氢尿苷
≥90% (TLC), liquid, Cytidine deaminase inhibitor, Calbiochem®
别名:
InSolution四氢尿苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16N2O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
284.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
四氢尿苷, InSolution, ≥90%, competitive inhibitor of cytidine deaminase
品質等級
化驗
≥90% (TLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
OC1CCN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N1)=O
InChI
1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
UCKYOOZPSJFJIZ-XVKVHKPRSA-N
一般說明
一种胞苷脱氨酶的有效竞争性抑制剂。与阿糖胞苷(Ara-C)联合使用,在体外研究中评估Ara-C的抗白血病活性和抗肿瘤活性。另提供该化合物的固体形式(目录号584222)。
生化/生理作用
主靶
胞苷脱氨酶
可逆性:是
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
100 mM (25 mg/879 µL)四氢尿苷(目录号 584222)在H₂O中的溶液。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。分装后在-70°C下可稳定保存6个月。
其他說明
Yusa, K., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.206, 486.
Bouffard, D.Y., et al. 1993.Biochem Pharmacol.45, 1857.
Laliberte, J., et al. 1992.Cancer Chemotherap.Pharmacol.30, 7.
Riva, C., et al. 1992.Chemotherapy38, 358.
Yusa, K., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 16848.
Hanze, A.R. 1967.J. Am. Chem. Soc.89, 6720.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3