主要文件
539735
Sigma-Aldrich
PTP1B,人,重组,大肠埃希菌
别名:
蛋白质酪氨酸磷酸酶1B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
比活性
≥20 U/mg
分子量
37,400 g/mol
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... PTP1B(5770)
一般說明
研究领域:细胞信号传导
大肠杆菌中表达的重组人PTP1B。PTP1B,是一种普遍存在的非跨膜蛋白酪氨酸磷酸酶,最初是在人类胎盘中发现。这种高活性酶可用于研究酪氨酸磷酸酶动力学、底物特异性以及抑制剂的筛选。PTP1B包含三个结构域:N-末端催化结构域(1–300)、调节结构域(301–400)和负责将酶引导到内质网(ER)膜的C-末端结构域(401–435).
應用
在大肠杆菌表达的人重组酪氨酸磷酸酶1B(PTP1B)已被用于谷胱甘肽S-转移酶(GST)融合蛋白的去磷酸化测定以及体外激酶测定。它还可用于构建一个含有66个成员的PTP1B文库,用于通过点击化学发现酶抑制剂。
生化/生理作用
蛋白酪氨酸磷酸酶1B(PTP1B)是一种关键酶,用于胰岛素受体及其下游信号传导成分的去磷酸化作用。此外,它通过上游信号分子的去磷酸化来参与瘦蛋白信号通路的负调控,从而抑制食欲刺激激素神经肽Y的合成。PTP1B功能异常与多种人类疾病有关,包括癌症、糖尿病、肥胖和炎症。
包裝
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在30°C,pH 7.2下,使用150 µM底物,每分钟水解1 µmol磷酸肽底物(目录号539737)的酶量。
外觀
在50 mM HEPES,1 mM DTT,1 mM EDTA,0.05% NP-40,pH 7.2。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Puius, Y.A., et al. 1997.Proc.Natl.Acad.Sci. USA94, 13420.
Liu, F., et al. 1996.J. Biol. Chem.271, 31290.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1