化驗
>95% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自人血浆的天然凝血酶原。肝脏中合成的维生素K依赖性糖蛋白。转化为凝血酶是血液凝固途径中的关键步骤,并催化纤维蛋白原的凝固。临床上,选择性缺乏的病例是罕见的,尽管在肝硬化病例中,凝血酶原降低。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
从100 mM NaCl、20 mM Tris-HCl、pH 7.4冻干。
準備報告
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血浆制备而成。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-70°C)。贮备溶液在-70°C下可稳定保存至多3个月。
特定复溶体积批号请参考标签。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3