生物源
human plasma
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
sterile distilled water: soluble
儲存溫度
2-8°C
一般說明
在纤维蛋白原完全溶解之前不要扰动。
来自人血浆的天然纤维蛋白原。一种血浆糖蛋白,对血液凝固至关重要。由肝实质细胞合成和分泌。纤维蛋白原,也称为凝血因子I,是一种急性期血浆蛋白,浓度约为300 mg/100 mL。可溶性纤维蛋白原向不溶性凝块形成纤维蛋白的转化是血液凝固的终末阶段。在临床上,在妊娠,手术创伤后或心肌梗死的情况下,纤维蛋白原的水平升高,而在肝硬化和血清性肝炎的情况下,其水平降低。
来自人血浆的天然纤维蛋白原。一种血浆糖蛋白,对血液凝固至关重要,由肝实质细胞合成和分泌。包含≥90%的可凝结蛋白。
生化/生理作用
包含≥90%的可凝结蛋白。
警告
毒性:有害(C)
外觀
从20 mM枸橼酸钠-HCl(pH 7.4)中冻干。
準備報告
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体阴性的血浆制备而成。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-70°C)。请勿将溶液存放在冰上;会发生沉淀。储备溶液在-70°C下可稳定保存6个月。避免反复冻融。
蛋白必须在37°C水浴中解冻。用于复溶纤维蛋白原的溶液应首先置于37°C。在37°C下,可以将溶液添加到纤维蛋白原中,并且该混合物应保持在37°C下,直至纤维蛋白原完全溶解。如果在纤维蛋白原完全溶解之前扰动小瓶,则纤维蛋白原会发生沉淀。请参阅小瓶标签以了解特定批次的复溶体积。
分析報告
通过SDS-PAGE进行均质化。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3