主要文件
5.33304
Sigma-Aldrich
DSM1
≥97% (HPLC), solid, DHODH inhibitor, Calbiochem®
别名:
DHODH抑制剂,DSM1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H13N5
CAS号:
分子量:
275.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
二氢乳清酸脱氢酶(DHODH)抑制剂,DSM1,
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
15 nM Ki
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=NC2=NC=NN2C(=C1)NC3=CC4=CC=CC=C4C=C3
一般說明
DHODH抑制剂DSM1是恶性疟原虫二氢乳清酸脱氢酶的高效,竞争性,紧密结合抑制剂(IC₅₀=47 nM;Ki=15 nM)。
一种可渗透细胞的三唑并嘧啶化合物,可以有效(IC50=47 nM),CoQ竞争性(Ki=15 nM)和物种特异性方式有效抑制疟原虫恶性疟原虫二氢乳清酸脱氢酶(PfDHODH-)催化的电子从FMNH2转移至辅酶Q10(CoQ或泛醌),而不会影响PfDHODH催化的电子从DHO转移至FMN或人DHODH的酶活性(100 µM时抑制<5%)。据报告在体外抑制恶性疟原虫寄生虫的增殖(针对3D7菌株的EC50 =79 nM),包括耐药性菌株Dd2(EC50=140 nM),而即使在浓度高为10 µM对鼠淋巴细胞白血病细胞系L1210也没有抑制作用。不建议将DSM1用于体内,因为在小鼠中重复给药后血浆暴露减少。
生化/生理作用
主要靶标
Pf*DHODH
细胞可渗透性:具有
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Guler, J.L., et al. 2013.PLoS Pathog.9, e1003375.
Ke, H., et al. 2011.Eukaryot.Cell.10, 1053.
Ganesan, S.M., et al. 2011.Mol.Biochem.Parasitol.177, 29.
Booker, M.L., et al. 2010.J. Biol. Chem.285, 33054.
Gujjar, R., et al. 2009.J. Med. Chem.52, 1864.
Phillips, M.A., et al. 2008.J. Med. Chem.51, 3649.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3