OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
異物活動
Plasmin, none detected
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
来自人血浆的天然Glu型纤溶酶原。纤溶酶原是一种单链糖蛋白酶原,在肝脏中合成并以约2.4 µM的浓度在血浆中循环。纤溶酶原分子包含790个氨基酸,24个二硫键,无游离巯基和5个内部序列同源性区域,在Lys77和Arg560之间称为kringles。这些kringle区域与t-PA,u-PA和凝血酶原中的kringle结构域同源。通过Lys76-Lys77肽键的纤溶酶水解,天然Glu-纤溶酶原很容易转化为Lys77-纤溶酶原。纤溶酶原通过尿激酶,链激酶或组织纤溶酶原激活物在Arg540-Val561处裂解而转化为纤溶酶。
来自人血浆的天然Glu型纤溶酶原。纤溶酶原是在正常血浆中发现的单链糖蛋白,浓度约为每分升12 mg,是丝氨酸蛋白酶纤溶酶的无活性前体。
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
在100 mM NaCl,50 mM Tris-HCl,pH 7.5中。
準備報告
由经认证测试对 HBsAg 以及 HIV 和 HCV 抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
分析報告
通过SDS-PAGE分析单一条带
其他說明
Collen, D. 1986.In Blood Coagulation (Zwaal, R.E.A., and Hemker, H.C. eds.) Elsevier, N.Y. p. 243.
Barlow, G.H., et al. 1984.Biochemistry23, 2384.
Wohl, R.C., et al. 1982.Thromb.Res.27, 523.
Castellino, F.J., et al. 1981.Methods Enzymol.80, 365.
Robbins, K.C.1976.Methods Enzymol.45, 257.
Barlow, G.H., et al. 1984.Biochemistry23, 2384.
Wohl, R.C., et al. 1982.Thromb.Res.27, 523.
Castellino, F.J., et al. 1981.Methods Enzymol.80, 365.
Robbins, K.C.1976.Methods Enzymol.45, 257.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。