主要文件
528185
Sigma-Aldrich
纤溶酶原,Lys型,来源于人血浆
别名:
Human plasminogen
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
描述
Merck USA index - 14, 7521
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
異物活動
Plasmin, none detected (chromogenic substrate S-2251)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
来自人血浆的天然Lys型纤溶酶原,由均质Glu-纤溶酶原通过纤溶酶激活制备。激活导致释放76个残基的肽(Glu1 - Lys76)片段。Lys77-纤溶酶原可以通过任何常见的纤溶酶原激活剂轻松转化为Lys77-纤溶酶。
警告
毒性:刺激性(B)
外觀
在100 mM NaCl,50 mM Tris-HCl,pH 7.4中。
準備報告
由经认证测试对 HBsAg 以及 HIV 和 HCV 抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
分析報告
通过SDS-PAGE进行匀浆
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。