化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
0.96 nM Ki
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
water: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1(C)C)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)N)C(O)C)CCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)
InChI 密鑰
PZWWYAHWHHNCHO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
生化/生理作用
mu opioid
警告
序列
外觀
其他說明
Hawkins, N., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 73.
Gulya, K., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.150, 355.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3