主要文件
499643
Sigma-Aldrich
粘蛋白,牛颌下腺
Native mucin from bovine submaxillary gland. It is a rich source of O-linked oligosaccharide chains and it is suitable as a substrate for neuraminidase.
别名:
粘蛋白,牛颌下腺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
溶解度
dilute aqueous base buffer: soluble
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自牛上颌下腺的天然粘蛋白。一种高分子量糖蛋白,是唾液、胃肠液和其他分泌液的主要成分。粘蛋白以聚集复合物的形式存在,分子量超过106。它是O-连接寡糖链的丰富来源,并适合用作神经氨酸酶的底物。
来自牛上颌下腺的天然粘蛋白。一种高分子量糖蛋白,是唾液、胃肠液和其他分泌物的主要成分。粘蛋白以聚集复合物的形式存在,分子量超过106。它是O-连接寡糖链的丰富来源,并适合用作神经氨酸酶的底物。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在重悬后存放于冰箱(4°C)。
其他說明
Straus, D.C., et al. 1996.Infect.Immun.64, 1446.
Savage, A.V., et al. 1990.Eur. J. Biochem.192, 427.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3