产品名称
乌本苷,八水氢氧化钡, Inhibits Na+,K+-ATPase.
品質等級
描述
RTECS - RN3850000
Merck USA index - 14 6901
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to off-white
溶解度
hot water: 10 mg/mL
room-temperature water: insoluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2C3(C(C4[C@H]([C@@H](C3)O)C5([C@@H](C[C@@H](CC5(CC4)O)OC6OC(C(C(C6O)O)O)C)O)CO)(CC2)O)C.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13?,15-,16+,17?,18+,19+,21+,22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI 密鑰
TYBARJRCFHUHSN-HMNHGHQSSA-N
一般說明
生化/生理作用
Na+,K+- ATP酶
警告
重構
其他說明
Hasenauer, J., et al. 1993.J. Biol. Chem.268, 3289.
Rakowski, F.F.1993.J. Gen.Physiol.101, 117.
Mahaney, J.E., and Grisham, C.M.1992.Biochemistry31, 2025.
Xu, Z.J., et al. 1992.J. Physiol.456, 405.
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3