主要文件
444300
Sigma-Aldrich
褪黑素标准液
A hormone that has been postulated as the mediator of photo-induced anti-gonadotropic activity in photoperiodic mammals.
别名:
褪黑素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16N2O2
CAS号:
分子量:
232.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 5816
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to slightly yellow
溶解度
methanol: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[nH]1c2c(c(c1)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI 密鑰
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种被假定为光周期哺乳动物中光诱导的抗促性腺激素活性的介质的激素。抵消依托泊苷在骨髓细胞中的凋亡作用。褪黑激素受体与G蛋白系统偶联。具有抗氧化剂性能。对Aβ肽具有神经保护作用。抑制大鼠小脑一氧化氮合酶(NOS)。还充当过氧亚硝酸盐清除剂。
一种被假定为光周期哺乳动物中光诱导的抗促性腺激素活性的介质的激素。抵消依托泊苷在骨髓细胞中的凋亡作用。褪黑激素受体与G蛋白系统偶联。抑制大鼠小脑一氧化氮合酶(NOS)。
生化/生理作用
主要靶标
大鼠NOS
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Pappolla, M.A., et al. 2002.J. Pineal Res.32, 135.
Reiter, R.J., and Tan, D.X.2002.Ann.N.Y.Acad.Sci.957, 341.
Cuzzocrea, S., et al. 1998.J. Pineal Res. 25, 24.
Maestroni, G.J., et al. 1994.Cancer Res. 54, 2429.
Pozo, D., et al. 1994.Life Sciences55, PL455.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2