主要文件
375095
Millipore
肝素、钠盐、猪肠粘膜
别名:
肝素、钠盐、猪肠粘膜, HEP,钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
形狀
lyophilized
品質等級
比活性
≥160 USP units/mg dry wt
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.5 EU/mg Endotoxin
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
一般說明
不含防腐剂,非无菌。具有特定抗凝特性的高度硫酸化的右旋粘多糖。抑制IP3激活的内质网Ca2+ 释放通道。据报道,可激活利阿诺定受体。注意:1 KU = 1000 单位。
不含防腐剂,非无菌。具有特定抗凝特性的高度硫酸化的右旋粘多糖。抑制IP3激活的内质网Ca2+释放通道。据报道,可激活利阿诺定受体。注意:1 KU = 1000 单位。分子量:15,000 ± 2,000。
分子量13,500-15,000。注意:1 KU = 1000 单位。
分子量:15,000 ± 2,000
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Seuwen, K., and Boddeke, H.G.1995.Br. J. Pharmacol.114, 1613.
Ehrlich, B.E., et al. 1994.Trends Pharmacol.Sci.15,145.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Junxin Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 29(11), 3768-3775 (2018-10-04)
We recently reported a real-time method to measure heparin in human whole blood based on the photoacoustic change of methylene blue (MB). Intriguingly, the MB behaved unlike other "turn on" photoacoustic probes-the absorbance decreased as the photoacoustic signal increased. The