33-017
HTRF®磷脂酰肌醇3激酶活性测定试剂盒,1920 孔
The PI 3-Kinase HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format. This pack size has a screening capacity of 5 plates.
别名:
Kinase activity assay
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
推荐产品
品質等級
物種活性
mouse, human
製造商/商標名
HTRF®
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
檢測方法
fluorometric (HTRF)
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... PIK3CA(5290)
一般說明
磷脂酰肌醇3激酶活性检测试剂盒(HTRF均相时间分辨荧光法)是一种高性能的检测试剂盒,提供了一种以均相384孔形式测定全部I类PI3激酶的通用方法。
應用
HTRF® PI 3激酶活性测定试剂盒(1920孔)用于检测磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)的活性。也在生化分析中用于检测LL-00071210(一种选择性PI3Kδ抑制剂)的效力和选择性。
生化/生理作用
PI3激酶催化磷脂酰肌醇3号位磷酸化。在ATP和Mg2+存在下,这种I类酶可催化磷脂酰肌醇4,5-二磷酸(PIP2)转化为磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸(PIP3)。
特點和優勢
- 大斯托克斯位移和时间分辨技术有助于减少物质干扰,尽可能减少假阴性问题
- HTRF检测平台皮摩尔级的灵敏度可保留完整的酶动力学,获得生理相关性最强的检测参数。
- 兼容所有I类磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)同工型:方便进行相对数据比较,无需采用多种检测产品。
- 成熟可靠的分析—采用来自密理博Upstate® KinaseProfiler激酶筛选服务的实践证明技术。
- Z`因子通常超过0.8,保证可靠一致数据。
包裝
试剂盒容量:1920孔
成分
4X反应缓冲液
PIP2(底物;1mM储备液)
终止试剂A
终止试剂B
DM A检测试剂
DM B检测试剂
DM C检测试剂
PIP2(底物;1mM储备液)
终止试剂A
终止试剂B
DM A检测试剂
DM B检测试剂
DM C检测试剂
法律資訊
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Robert H Sinnamon et al.
Protein expression and purification, 73(2), 167-176 (2010-05-12)
Phosphoinositide 3-kinases have been targeted for therapeutic research because they are key components of a cell signaling cascade controlling proliferation, growth, and survival. Direct activation of the PI3Kalpha pathway contributes to the development and progression of solid tumors in breast