Key Documents
14-602-M
Sigma-Aldrich
PI3激酶(p110α/p85α),人,活性,20 µg
Active complex of N-terminal His6-tagged recombinant full-length human p110α & untagged, recombinant, full length, human p85α. For use in Kinase Assays.
别名:
Active PI3 Kinase Protein, PI3 Kinase p110α/p85α
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 125.3 kDa (p110α)
Mw 83.7 kDa (p85α)
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... PIK3CA(5290)
一般說明
产品来源:杆状病毒在Sf21昆虫细胞中共表达
研究领域:细胞信号传导
蛋白质靶标:PI3Kα/p85α 靶标亚家族:PI3K/PI4K
N端His6标记的重组全长人p110α和未标记重组全长人p85α的复合物
應用
PI3 激酶(p110α/p85α)已用于体外激酶活性测定。
生化/生理作用
磷酸肌醇-3-激酶(PI3K)是在细胞信号传导中起关键作用的酶。它们激活调节重要细胞过程的信号传导途径,如细胞生存、增殖、蛋白质合成、细胞代谢、细胞骨架重排和囊泡转运。PI3K具有脂质激酶活性( 磷脂酰肌醇(PtdIn)脂质中肌醇环的磷酸化)和蛋白激酶活性(包括自体磷酸化)。
包裝
也提供250μg规格(目录号14-602M)-请查询价格和供货情况。
品質
通过PIProfiler进行常规评估
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。