主要文件
287897
Sigma-Aldrich
双羟香豆素
A cell-permeable quinone reductase inhibitor with anticoagulant properties.
别名:
双羟香豆素, 3,3ʹ-亚甲基双(4-羟基香豆素),双羟基香豆素,双香豆酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H12O6
CAS号:
分子量:
336.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 3090
化驗
≥98% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[o]1c2c(c(c([c]1=O)Cc3[c]([o]c4c(c3O)cccc4)=O)O)cccc2
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
InChI 密鑰
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种具有抗凝血特性的细胞渗透性醌还原酶抑制剂。与NADH或NADPH竞争性结合以抑制NAD(P)H:醌氧化还原酶(NQO1)。显示抑制IGF-I,甲萘醌和DMNQ介导的应激激活的蛋白激酶/c-Jun NH2末端激酶(SAPK/JNK)的激活以及随后c-Jun的磷酸化以及应激诱导的SAPK/JNK的激活(高渗山梨糖醇)。不会影响p38的磷酸化或蛋白激酶B(AKT)激活。还显示在MCF7乳腺癌细胞中诱导凋亡。在体外和MCF7/VPα细胞(用GST A1-1转染的MCF7的多药耐药性衍生物)中抑制谷胱甘肽S转移酶(GST)A1-1酶(Kiu = 4.4 µM,Kic = 3.6 µM)。阻断体外布雷菲德菌素A依赖的单ADP-核糖基化和活细胞中高尔基体的分解(IC50分别为180 µM 和150 µM)。
生化/生理作用
主要靶标
体外阻断布雷菲德菌素A依赖性单ADP-核糖基化
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
靶标IC50:180 µM和150 µM,分别用于阻断体外布雷菲德菌素A依赖的单ADP-核糖基化和活细胞中高尔基体的分解。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有毒 & 致癌/致畸性(G)
重構
溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
其他說明
Seanor, K.L., et al. 2003.Antioxid.Redox.Signal5, 103.
Krause, D., et al. 2001.J. Biol. Chem.276, 19244.
Pink, J.J., et al. 2000.J. Biol. Chem.275, 5416.
Cross, J.V., et al. 1999.J. Biol. Chem.274, 31150.
Morrow, C.S., et al. 1998.J. Biol. Chem.273, 20114.
Weigert, R., et al. 1997.J. Biol. Chem.272, 14200.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Tatiana A Giovannucci et al.
Cell death & disease, 12(10), 914-914 (2021-10-08)
Malignant cells display an increased sensitivity towards drugs that reduce the function of the ubiquitin-proteasome system (UPS), which is the primary proteolytic system for destruction of aberrant proteins. Here, we report on the discovery of the bioactivatable compound CBK77, which
Hong-Zhong Zhou et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 168-168 (2019-12-18)
Our previous study has demonstrated that NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1) is significantly upregulated in human liver cancer where it potentiates the apoptosis evasion of liver cancer cell. However, the underlying mechanisms of the oncogenic function of NQO1 in HCC