主要文件
265005
Sigma-Aldrich
地塞米松
≥99% (TLC), solid, NOS induction inhibitor, Calbiochem
别名:
地塞米松, 9α-氟-16α-甲基泼尼松龙
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H29FO5
CAS号:
分子量:
392.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51422306
NACRES:
NA.77
产品名称
地塞米松, Most active and highly stable glucocorticoid.
描述
Merck USA index - 14, 2943
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(O)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI 密鑰
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
一般說明
最活跃和高度稳定的糖皮质激素。导致细胞周期蛋白A和Cdk2活性降低,并抑制成骨细胞中的G1/S转换。抑制视网膜母细胞瘤(Rb)蛋白的磷酸化。抑制血管内皮细胞中诱导型而非组成型一氧化氮合酶的表达(IC50=5 nM)。通过刺激Na+ - K+泵来增强主动脉平滑肌细胞的主动阳离子转运。诱导人胸腺细胞发生凋亡。
生化/生理作用
主要靶标
rb蛋白的磷酸化
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:5 nM,抑制血管内皮细胞中诱导型而非组成型一氧化氮合酶的表达
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
其他說明
Reil, T.D., et al. 2000.J. Surg.Res.92, 108.
Smith, E., et al. 2000.J.Biol.Chem. 275, 1992.
Petit, P.X., et al. 1995.J. Cell Biol.130, 157.
Stern, N., et al. 1994.Am. J. Hypertens.7, 146.
Donis, J.A., et al. 1993.Biotechniques15, 786.
Ohoka, Y., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.197, 916.
Sarin, A., et al. 1993.J. Exp.Med.178, 1693.
Vandewalle, A., et al. 1993.J. Cell Physiol.156, 383.
Nieto, M.A., et al. 1992.Clin. Exp.Immunol.88, 341.
Walsh, D., and Avashia, J. 1992.Cleveland Clin. J. Med. 59, 505.
Warters, R.L.1992.Cancer Res.52, 883.
Sperber, K., et al. 1991.J. Allergy Clin. Immunol.87, 490.
Radomski, M.W., et al. 1990.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 87, 10043.
Bettger, W.J., et al. 1981.Proc.Natl.Acad.Sci. USA78, 5588.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3