主要文件
238470
Millipore
聚氧乙烯蓖麻油 -CAS 61791-12-6-Calbiochem
别名:
Cremophor® EL
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.21
形狀
liquid
品質等級
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
clear pale yellow
CMC
~0.02%
溶解度
ethanol: soluble
water: soluble, clear (at higher temperatures the solution will be come turbid)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClCC(OC(=O)N)CCl
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
InChI 密鑰
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1 组 = 5 X 25 GM
亲水-亲脂平衡(HLB)〜12-14。
通过使蓖麻油与环氧乙烷以 1:35 的摩尔比反应来形成聚氧乙烯化甘油三酸酯的混合物,该混合物可作为非离子表面活性剂,并用作水溶性差的药理剂的配制载体(口服和静脉内给药)。
應用
  • Proteomic responses of carotenoid and retinol administration to Mongolian gerbils.:本文研究长爪沙鼠应用类胡萝卜素和视黄醇后的蛋白质变化。Cremophor® EL作为这些化合物的增溶剂,体现它在涉及脂溶性物质的生化研究中的作用(Bohn et al., 2018)。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Gelderblom, H., et al. 2001.Eur. J. Cancer37, 1590.
Sparreboom, A., et al. 1996.Cancer Res.56, 2112.
Woodcock, D.M., et al. 1990.Cancer Res.50, 4199.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cremophor is a registered trademark of BASF SE
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
494.6 °F - Not applicable
閃點(°C)
257 °C - Not applicable