产品名称
磷酸肌酸,二钾盐, A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 7340
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种高能磷酸盐化合物。磷酸盐基团从肌酸磷酸盐转移到ADP以及从ATP转移到肌酸形成了肌酸-肌酸磷酸盐能量穿梭的基础。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Tokuda, H., et al. 1990.Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L.1985.Annu.Rev. Biochem.54, 831.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L.1985.Annu.Rev. Biochem.54, 831.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
515.3 °F
閃點(°C)
268.5 °C