Key Documents
233490
Sigma-Aldrich
凝血因子XII,人血浆
Coagulation Factor XII, Human Plasma, CAS 9001-30-3, is a native coagulation factor XI that once activated (principally by kallikrein), is converted to Factor α-XIIa.
别名:
凝血因子XII,人血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.42
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥20 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
凝血因子 XII,人血浆,CAS 号 9001-30-3,是一种天然凝血因子 XI,一旦激活(主要由激肽释放酶激活),便会转化为因子 α-XIIa。
来自人血浆的天然凝血因子 XII。一旦被激活(主要是激肽释放酶的作用),就被转化为因子 α-XIIa 的单链多肽。因子 α-XIIa 然后将因子 XI 转换为因子 XIa。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
比活性是通过凝血测定法,并将其与使用正常汇集的人血浆生成的标准曲线的比较来确定的。
外觀
在 150 mM NaCl 中,加入 4 mM 乙酸钠缓冲液,pH 5.3。
準備報告
由经认证测试对 HBsAg 以及 HIV 和 HCV 抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
初次解冻后,等分并冻存(-70°C)。
分析報告
通过 SDS-PAGE 获得单一条带
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2