主要文件
233483
Sigma-Aldrich
凝血因子XIa,人血浆
Coagulation Factor XIa, Human Plasma, is a native coagulation factor XIa prepared from homogeneous Factor XI by activation with human Factor XIIa. Factor XIIa is removed after activation.
别名:
Coagulation Factor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
来自人血浆的天然凝血因子XIa,该血浆是通过用人因子XIIa激活从均质因子XI制备的。激活后去除因子XIIa。在体内,因子XI通过因子XIIa和高分子量激肽原(目录编号422686)被激活为因子XIa。在不需要膜表面的反应中,因子XIa将因子IX激活为因子IXa。
来自人血浆的天然凝血因子XIa,该血浆是通过用人因子XIIa激活从均质因子XI制备的。激活后去除因子XIIa。在体内,因子XI通过因子XIIa和高分子量激肽原(目录编号422686)被激活为因子XIa。在不需要膜表面的反应中,因子XIa将因子IX激活为因子IXa。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在150 mM NaCl,4 mM乙酸钠缓冲液(pH 5.3)中。
準備報告
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体阴性的血浆制制备而成。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
分析報告
通过SDS-PAGE进行均质
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1