主要文件
401799
Sigma-Aldrich
人 IgM,血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
>95% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
来自人血浆的天然IgM。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在200 mM NaCl,50 mM Tris(pH 8.0)中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HCV、HBc、HIV-I和HIV-II抗体无反应的血浆而制备。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
包含κ和λ轻链。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。