主要文件
204001
Sigma-Aldrich
BX-795
BX-795, also referenced under CAS 702675-74-9, modulates the biological activity of multiple kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
别名:
BX-795, AMPK相关激酶5抑制剂I,ARK5抑制剂I,NUAK激酶抑制剂I,NUAK1抑制剂I,SnF1类激酶-1抑制剂I,N-(3-((5-碘-4-((3-(2-噻吩基羰基)氨基)丙基)氨基)-2-嘧啶基)氨基)苯基)-1-吡咯烷甲酰胺,极光激酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H26IN7O2S
分子量:
591.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
pale yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Ic1c(nc(nc1)Nc3cc(ccc3)NC(=O)N4CCCC4)NCCCNC(=O)c2[s]ccc2
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
InChI 密鑰
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种可渗透细胞的氨基嘧啶化合物,可作为有效的,ATP竞争性和可逆的多激酶抑制剂(在≤ 10 µM ATP下,PDK1的IC50=11 nM;对于NUAK1,TBK1,MARK4,Aurora B,IKKε和PDK1,在100 µM ATP下,IC50=5、6、19、31、41和111 nM),并且显示出比Cdk2/E、EGFR、GSK-3β、IR、c-Kit、PKA、PKC、TAK1和VEGFR高50倍的选择性。显示可阻断PDK1/Akt信号传导,诱导PC-3和MDA-468细胞的生长停滞和凋亡(IC50分别为0.25和0.75 µM);此外,抑制IRF3的磷酸化(pSer396),核转位和转录活性,并减少刺激的巨噬细胞中IFN-β的产生。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Clark, K., et al. 2009.J. Biol. Chem.284, 14136.
Tamgumcy, T., et al. 2008.Exp.Cell Res.314, 2299.
Feldman, R.I., et al. 2005.J. Biol. Chem.280, 19867.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2