Merck
SML3699
Sigma-Aldrich
G140
≥98% (HPLC)
别名:
1-(6,7-Dichloro-9-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2(5H)-yl)-2-hydroxyethanone, T015T-010-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H16Cl2N4O2
分子量:
379.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
Substrate site-targeting, non-cytotoxic, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor against cellular STING signaling.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)