主要文件
200274
Sigma-Aldrich
Nα-苄氧羰基-L-赖氨酸硫代苄基酯,盐酸盐
Highly sensitive substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase.
别名:
Nα-苄氧羰基-L-赖氨酸硫代苄基酯,盐酸盐, BLT、HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
>95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white to off-white
溶解度
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI 密鑰
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
一般說明
胰蛋白酶样酶和颗粒相关丝氨酸酯酶的高灵敏度底物
胰蛋白酶样酶和颗粒相关丝氨酸酯酶的高灵敏度底物。
生化/生理作用
主要靶
胰蛋白酶样酶和颗粒相关丝氨酸酯酶的底物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他說明
Green, G.D.J. and Shaw, W. 1979.Anal.Biochem.93, 223.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3