主要文件
1.93610
Supelco
Potassium permanganate
EMPLURA®
别名:
Potassium permanganate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
KMnO4
CAS号:
分子量:
158.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352312
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI 密鑰
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93610.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3