主要文件
1.93210
Supelco
Potassium permanganate
for analysis EMPARTA® ACS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3