主要文件
1.93213
Supelco
磷酸二氢铵
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ammonium dihydrogen phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)H2PO4
CAS号:
分子量:
115.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93213.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93213.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1