主要文件
1.93103
Supelco
Potassium hydroxide pellets
for analysis EMPARTA® ACS
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352305
等級
ACS reagent
形狀
pellets
pH值
(alkaline)
溶解度
water: soluble
負離子痕跡
chloride (Cl-): 0.010%
phosphate, phosphite (as PO43-): 0.0005%
sulfate (SO42-): 0.003%
正離子痕跡
Ca: 0.0050%
Fe: 0.010%
Mg: 0.0020%
N: 0.001%
Na: 0.20%
Ni: 0.0010%
heavy metals (as Ag): 0.001%
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[OH-].[K+]
InChI
InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
包裝
1.93103.0521: 500 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1