主要文件
189724
Sigma-Aldrich
抗坏血酸氧化酶,南瓜属
Native ascorbate oxidase from Cucurbita species. Catalyzes the oxidation of ascorbioxidation of ascorbic acid to dehydroascorbic acid. Suitable for eliminating interference of ascorbic acid in clinical assays and for determination of ascorbic acid.
别名:
抗坏血酸氧化酶,南瓜属
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
≥1500 U/mg
≥300 units/mg material
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自南瓜属物种的天然抗坏血酸盐氧化酶。一种对抗坏血酸氧化为脱氢抗坏血酸进行催化的含多铜氧化酶。AO催化还原性有机底物的伴随单电子氧化将双氧四电子还原为水。适用于消除抗坏血酸在临床检验中的干扰及抗坏血酸的测定。被叠氮化物,二硫代氨基甲酸酯和硫氰酸盐抑制。
注意
酶在pH值4.0以下会变性。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH 5.6条件下每分钟氧化1.0 µmol抗坏血酸的酶量。
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。该储备液可在4°C下稳定保存3周。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1