主要文件
181003
Millipore
L -精氨酸 单盐酸盐
别名:
(S)-(+)-2-氨基-5-[(氨基亚甲基)氨基]戊酸 单盐酸盐, (S)-(+)-精氨酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.21
描述
Merck USA index - 14, 780
品質等級
化驗
≥99% (perchloric acid titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
雜質
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
顏色
white
溶解度
water: 40 mg/mL
正離子痕跡
Fe: ≤10 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI 密鑰
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
一氧化氮合成酶的底物,可以转化为瓜氨酸和一氧化氮 (NO)。通过与一氧化氮相关的机理诱导胰岛素释放。
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1