主要文件
1.51904
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
别名:
TM=["LiChrospher"] 氨基 HPLC 柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L8
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
標籤範圍
4.6% Carbon loading
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
NH2 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany