主要文件
1.46332
Millipore
植物蛋白胨肉汤
pkg of 10 L bag with MPC connector, triple-bagged for Mediafill testing
别名:
VPB,TSB非动物源
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
sterile; sterile-filtered
形狀
liquid (ready-to-use)
特點
ready-to-use
包裝
pkg of 10 L bag with MPC connector
技術
cell counting: suitable (total microorganisms)
media fill: suitable
pH值
7.3 (20.0 °C in H2O)
適合性
suitable for (Mediafill testing)
nonselective for
應用
aseptic process simulation
pharmaceutical
相容性
stand alone
儲存溫度
2-25°C
一般說明
应用:无菌工艺模拟,培养基灌装测试
包装: 带有MPC连接器和三层袋装的10 L袋
异名:VPB,TSB非动物源性
植物蛋白胨肉汤是一种用于微生物分离和培养的通用复合培养基,尤其是用于无菌工艺模拟(培养基灌装试验)。根据无菌生产线中“ FDA 无菌指南”的建议,该肉汤适用于培养基填充测试。独家使用非动物来源的原材料可以消除 TSE/BSE 的潜在污染风险。根据现行欧洲药典和美国药典的建议制备基础培养基(植物蛋白胨肉汤)的处方。
應用
植物蛋白胨肉汤(VPB)适用于培养基灌装试验。促生长研究显示,与传统胰蛋白大豆肉汤(TSB)相比,结果非常好。
其他說明
即用型和无菌培养基装在带有MPC连接器的10 L自折叠袋中。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2