agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
irradiated
形狀
granular
特點
granulated
包裝
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
溶解度
30 g/L
體積密度
570 kg/m3
應用
aseptic process simulation
pharmaceutical
相容性
stand alone
儲存溫度
15-25°C
適合性
anaerobic bacteria
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
颗粒状培养基可进行冷过滤和伽马射线辐照灭菌,用于无菌灌装过程的微生物学验证(培养基灌装测试或无菌过程模拟)。该培养基在净化车间以三层包装形式提供,可直接用于无菌过程的最终安全性。它是颗粒状的,即使在冷水中也具有有良好的溶解性。通过广泛的测试,包括原材料、生产前样品、过程中和最终产品控制,可以实现冷过滤
應用
根据“FDA无菌指南”和欧盟GMP附件1的建议,该肉汤适用于无菌生产线的无菌过程模拟(APS)。独家使用非动物来源的原材料可以消除 TSE/BSE 的潜在污染风险。由于丰富的营养基础,这种培养基也适用于微生物(甚至是挑剔的微生物)的培养。这些液体培养基可应用于制药工业。
聯結
替代品:1008005007
其他說明
作用机制:脱水培养基经过辐射灭菌。辐射强度可确保细菌、孢子、病毒和支原体被破坏。与其他市售产品相比,它培养抗辐射微生物方面具有更高的安全性。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
水污染物質分類(WGK)
WGK 1