Key Documents
1.25150
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
别名:
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0.6ml
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
品質等級
材料
polypropylene housing
產品線
Fractogel®
形狀
prepacked column
參數
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
柱內徑 × 長度
5 mm × 30 mm
容積
0.6 mL
基質活性組
Methacrylate
平均粒徑
40-90 μm
容量
~150 mg, BSA binding capacity
應用
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
分離技術
anion exchange
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
5 x 30 mm
特點和優勢
RoboCol Fractogel® TMAE MedCap (M) 0.6 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
法律資訊
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany