solid
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
體積密度
530 kg/m3
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-30°C
一般說明
用于微生物学的May-Grünwald′曙红亚甲基蓝染料液用于染色,常用于血液学领域的诊断。用于血液学应用时,May-Grünwald染料常与其它染色溶液一起使用,例如与姬姆萨(Giemsa )染色液一起用于Pappenheim(MGG)整体染色。根据曙红Y染料和Azure B-DNA复合体的分子相互作用,这种染色溶液通常可将红色细胞核染成红至紫色。两种染料组合成曙红Y - Azur B-DNA复合体,最终染色的强度取决于Azur B含量和Azur B : 曙红Y比例。此外,染色结果可能随固定、染色时间、溶液或缓冲物质ph值的影响而变化。 作为CE认证、IVD注册的产品,它可以不受约束地用于诊断和实验室认可。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3