主要文件
1.16981
Supelco
Ascorbic Acid Test Strips, reflectometric
25-450 mg/L (ascorbic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
别名:
抗坏血酸化学测试条, 用于仪器读取器的抗坏血酸测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
抗坏血酸测试, reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
ascorbic acid
測量範圍
25-450 mg/L (ascorbic acid)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
抗坏血酸(维生素C)被认为是许多食品中必不可少的质量特征。这种检测用于在水果和蔬菜加工部门的生产和灌装过程中测量抗坏血酸的含量,用以作为遵守储藏最低要求值的保证措施。Reflectoquant抗坏血酸试纸适用于快速测量天然抗坏血酸的水平。抗坏血酸将黄色钼磷酸还原为磷钼蓝,可在RQFLEX上通过反射法测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算抗坏血酸浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 抗坏血酸试纸。
方法:使用试纸的反射法 25 - 450 mg/l Reflectoquant®
聯結
替代:16981-1; 16981
分析報告
功能控制:符合
含量测定
-标准品1:
45 - 55 mg/l
-标准品2:180 - 220 mg/l
-标准品3:360 - 440 mg/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1