Merck
所有图片(6)
主要文件
1.17246
Supelco
反射计RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NB.35
產品線
Reflectoquant®
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
檢測方法
reflectometric
一般說明
用便携式 RQFlex® 20反射计读取 Reflectoquant® 试纸 RQFlex® 10的后续产品,经重新设计,直观用户界面更加直观,精确度高。可以快速轻松地测量食品、水和环境应用中的各种化学参数。
包裝
纤维盒
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
实验方案
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative