Merck
所有图片(6)
主要文件
1.10023
Supelco
抗坏血酸测试
greener alternative
colorimetric, 50-2000 mg/L (ascorbic acid), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
别名:
抗坏血酸化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
ascorbic acid
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
50-2000 mg/L (ascorbic acid)
相容性
for use with MQuant® StripScan App
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:试纸比色法,50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/L 抗坏血酸,MQuant®
MQuant®抗坏血酸试纸条适用于快速测量水果和蔬菜汁、软饮料等食品中天然抗坏血酸(维生素C)的水平,还适用于检查某些食品中添加了多少抗坏血酸作为防腐剂或抗氧化剂。抗坏血酸将黄色钼磷酸还原为磷钼蓝。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定抗坏血酸浓度。有关抗坏血酸的定量测定,请参阅Reflectoquant®测试。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
  • 试纸用量减少
  • 再生铝管包装
  • 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响
聯結
替代:10023-1; 10023
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.