主要文件
1.16000
Millipore
GranuCult® plus酵母抽提物葡萄糖氯霉素琼脂FIL-IDF
for yeasts, for molds, suitable for microbiology
别名:
YGC琼脂, 酵母抽提物葡萄糖氯霉素琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® plus
儲存條件
dry media (Keep tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
yellow-brown
pH值
6.6 (25 °C, 40 g/L in H2O)
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
GranuCult® plus YGC琼脂是一种选择性琼脂,用于从牛奶和奶制品中分离酵母和霉菌。该培养基含有氯霉素,用于抑制伴随的细菌菌群。与其他含有抗生素的类似培养基(比如,土老素葡萄糖酵母琼脂)不同,它具有完全可高压灭菌的优点。制备完成后,它可稳定保存很长时间,至少四个月。
應用
GranuCult® plus YGC琼脂适用于从牛奶和奶制品中分离和计数酵母和霉菌的选择性琼脂。
特點和優勢
  • GranuCult®提供优质颗粒培养基。
  • 由于减少了与细尘和有毒物质吸入相关的风险,因此实现更安全的工作环境,同时也更具有可持续性。
  • 优异的润湿性、溶解性和自由流动性
  • 操作方便,即使在温暖或潮湿的条件下,也几乎不会发生组分分离和结块。
  • 批次间可重复性高
  • 保质期延长至五年
  • 大量测试菌株,超出所有监管要要求
  • 造粒技术允许包含许多补充剂,无需单独添加这些成分
分析報告
外观(颜色):黄褐色
pH值(25 °C):6.4 - 6.8
在测试培养基上回收率(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(酿酒酵母 ATCC 9080): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 0.01 %
在测试培养基上回收率(蜡样芽胞杆菌 ATCC 11778(WDCM 00001)): ≤ 0.01 %
在测试培养基上回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)): ≤ 0.01 %
生长(白地霉 DSM 1240):好至非常好
生长(团青霉 ATCC 10428):好至非常好
生长(巴西曲霉(原黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):好至非常好
孵育:5天;28 °C;有氧
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3