Key Documents
1.05454
Millipore
GranuCult®优质BRILA(亮绿色胆盐乳糖)肉汤
according to ISO 4831:2006, ISO 4832:2006, FDA-BAM, for Escherichia coli, for coliforms, suitable for microbiology
别名:
BGBLB, BGB肉汤, 亮绿色胆盐乳糖, 亮绿色胆盐乳糖肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
SMWW Part 9221
APHA
FDA-BAM
GB 4789.3:2016
ISO 4832:2006
according to ISO 4831:2006
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
dry media (Keep tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
green
pH值
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
40 g/L
體積密度
560 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
一般說明
GranuCult®优质亮绿色胆盐乳糖肉汤含有亮绿色胆盐,作为革兰氏阳性菌的抑制剂。乳糖是一种碳源,它主要通过异发酵途径被大肠杆菌群迅速异化,导致气体的形成。广泛的做法是使用选择性较低的培养基(如符合ISO 4831和FDA‑BAM的十二烷基硫酸盐肉汤(1.10266)进行初步MPN测试,并通过对BRILA肉汤进行继代培养确认任何显示阳性反应的试管。该培养基也用于紫红胆盐乳糖琼脂(符合ISO 4832和FDA‑BAM.)灌镀后的确认。
應用
GranuCult®优质BRILA(亮绿色胆盐乳糖)肉汤适用于食品和动物饲料、水和其他材料中沙门氏菌的选择性富集、计数和确认。
特點和優勢
  • GranuCult®提供优质的颗粒培养基
  • 由于减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,因此工作环境更安全,安全可持续
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
  • 方便,组分分离和结块最小,即使在温暖或潮湿的条件下也是如此
  • 高批间重现性
  • 保质期长达5年
  • 测试菌株数超出了所有监管要求
  • 颗粒化技术允许加入多种补充剂,无需单独添加
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3