主要文件
1.14834
Supelco
Cadmium Test, photometric
photometric, 0.025-1.000 mg/L (Cd), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
镉测试管, photometric, 0.025-1.000 mg/L (Cd), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
25 tests
特定分析物
cadmium
測量範圍
0.025-1.000 mg/L (Cd)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Cadion derivative)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.025 - 1.000 mg/l Cd Spectroquant®
该Spectroquant®镉测试盒(Cell Test试剂预装版)可准确定量水性样品中的镉含量。
方法原理:在碱性溶液中,镉离子与cadion衍生物(cadion是1-(4-硝基苯基)-3-[4-(苯基偶氮)苯基]-三氮烯的俗名)反应形成红色络合物,用光度法测定。
Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm反应比色管(cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®预装版和试剂版测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3