主要文件
1.14562
Supelco
钾测试管
photometric, 5.0-50.0 mg/L (K), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
potassium
測量範圍
5.0-50.0 mg/L (K)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,5.0 - 50.0 mg/l K Spectroquant®
该Spectroquant® Potassium Cell Test钾测试盒(预装版)可以准确定量含水样品中的钾含量。
方法原理:在碱性溶液中,钾离子与Kalignost®(四苯基硼酸钠)反应形成微溶的沉淀物,通过光度计测定浊度(比浊法)。
Spectroquant® Cell Test预装版测试盒包含预装试剂的16 mm圆形反应比色管(Cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
Kalignost is a registered trademark of Heyl Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA