主要文件
1.16992
Supelco
Potassium Test Strips, reflectometric
0.25-1.2 g/L (K), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
别名:
仪器读数器用钾测试试纸, 钾化学测试试纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
钾测试管, reflectometric, 0.25-1.2 g/L (K), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
potassium
測量範圍
0.25-1.2 g/L (K)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Reflectoquant 钾测试包含试纸和所有必需的其他试剂,可用于预处理后的饮用水和矿泉水、工业用水、废水、饮料和土壤中的钾离子的测定。钾离子可与二嘧啶胺反应形成橙色络合物,该络合物在RQflex上可通过反射法进行测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算钾浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 钾试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant测试上找到。
方法:试纸试剂反射法 0.25 - 1.2 g/l K Reflectoquant®
分析報告
功能控制:符合
测定
-标准 1:
0.35 - 0.45 g/l
- 标准2: 0.62 - 0.78 g/l
- 标准3: 0.90 - 1.10 g/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2