主要文件
1.01517
Supelco
Silver sulfate solution 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
liquid
分析物功能類別
chemical oxygen demand (COD)
技術
photometry: suitable
密度
1.84 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Concentration (Ag₂SO₄): 9.8 - 10.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3